Furfuryl methyl disulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
TCIAF0561-5GEA 685 SEK
TCIAF0561-5G
Furfuryl methyl disulphide ≥98.0%
Furfuryl methyl disulphide
Formel: C₆H₈OS₂
MW: 160,2571 g/mol
Kokpunkt: 61°C
Flampunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00012326
CAS nummer: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/24/28969124.jpg
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %