Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
L17417.14EA
2600
SEK
L17417.14
L17417.06
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Tetrahydropyran-2-methanol
Formel:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Kokpunkt: 186…189 °C Smältpunkt: < –70 °C Densitet: 1,027 Flampunkt: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006624 CAS nummer: 100-72-1 EINECS: 202-882-4 |