3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A12031.06EA
880
SEK
A12031.06
A12031.14
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formel:
C₃HBr₃N₂ MW: 304,78 g/mol Smältpunkt: 184…188 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00040248 CAS nummer: 17635-44-8 |