Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
H31631.06EA
3500
SEK
H31631.06
H31631.03
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel:
C₈H₇NOS MW: 165,21 g/mol Smältpunkt: 96…100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00226293 CAS nummer: 37859-42-0 |