3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L16369.MDEA 1600 SEK
L16369.MD L16369.03
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₉BO₄
MW: 191,98 g/mol
Smältpunkt: ∼ 218 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01075738
CAS nummer: 216144-91-1
EINECS: 000-000-0