Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
L15728.ACEA 575 SEK
L15728.AC L15728.AP L15728.AE
Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) i vattenlösning
Hexafluorophosphoric acid
Formel: HF₆P
MW: 145,97 g/mol
Densitet: 1,65
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011350
EINECS: 241-006-5
UN: 1782
ADR: 8,II