2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H25867.06EA
2525
SEK
H25867.06
H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193,99 g/mol Smältpunkt: 130…133 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02179453 CAS nummer: 380430-53-5 |