3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Varning
H52988.03EA 10875 SEK
H52988.03 H52988.MD
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Smältpunkt: 146…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235046
CAS nummer: 874219-27-9