4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Leverantör: Alfa Aesar
Varning
H53101.MDEA 3450 SEK
H53101.MD H53101.03
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₃
Smältpunkt: 226…228 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235038
CAS nummer: 874219-19-9