2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Varning
H52971.03EA 1700 SEK
H52971.03
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Smältpunkt: 173…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08436034
CAS nummer: 603122-84-5