3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H53084.03EA
15000
SEK
H53084.03
H53084.MD
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BFO₄ MW: 197,96 g/mol Smältpunkt: 138…142 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07363749 CAS nummer: 871329-62-3 |