3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H52977.03EA 14000 SEK
H52977.03 H52977.MD
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Smältpunkt: 166…169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115649
CAS nummer: 693803-17-7