3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Varning
H33368.03EA 4175 SEK
H33368.03 H33368.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Smältpunkt: 103…205 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13185678
CAS nummer: 1214351-75-3