3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Varning
H31653.06EA 6575 SEK
H31653.06 H31653.03
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Smältpunkt: 148…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025372
CAS nummer: 916420-53-6