4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride för syntes
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41494.0001EA 585 SEK
8.41494.0001
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride för syntes
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012864
CAS nummer: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 219 - 220 °C (decomposition)
Molar Mass 189.64 g/mol