3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Varning
H31854.06EA 8675 SEK
H31854.06 H31854.03
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04 g/mol
Smältpunkt: <25 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11847339
CAS nummer: 154259-25-3