4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
B21996.14EA
3525
SEK
B21996.14
B21996.06
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine
Formel:
C₈H₁₀ClN MW: 155,63 g/mol Smältpunkt: 45…50 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01076576 CAS nummer: 24596-18-7 |