2-Biphenylboronic acid 95%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L17547.03EA 1075 SEK
L17547.03
2-Biphenylboronic acid 95%
2-Biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Smältpunkt: 173…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00136929
CAS nummer: 4688-76-0