Sodium-1-hexadecanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41813.0010EA 1900 SEK
8.41813.0010
Sodium-1-hexadecanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Formel: C₁₆H₃₃NaSO₃
MW: 328,49 g/mol
MDL Number: MFCD00007528
CAS nummer: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 265.3 °C
Molar Mass 328.48 g/mol
Hill Formula C16H33NaO3S