2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
B22891.14EA
22675
SEK
B22891.14
B22891.03
B22891.06
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Formel:
C₁₅H₂₅BO₂ MW: 248,16 g/mol Smältpunkt: ∼ 165 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02683099 CAS nummer: 154549-38-9 |