6-Methylchromone ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H27002.03EA
1075
SEK
H27002.03
H27002.06
6-Methylchromone ≥98%
6-Methylchromone
Formel:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Smältpunkt: 88…90 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00218598 CAS nummer: 38445-23-7 |