3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
B24512.14EA
14850
SEK
B24512.14
B24512.03
B24512.06
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BFO₂ MW: 153,95 g/mol Smältpunkt: 234 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02683115 CAS nummer: 168267-99-0 |