4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H52483.06EA 6450 SEK
H52483.06 H52483.03
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Smältpunkt: 170…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07363787
CAS nummer: 182344-23-6