3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Varning
B22874.06EA 4675 SEK
B22874.06
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236273
CAS nummer: 237761-81-8