3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
H26693.MDEA 1275 SEK
H26693.MD
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115915
CAS nummer: 105969-16-2
ADR: 8,III