Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A15872.14EA
12250
SEK
A15872.14
A15872.03
A15872.06
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formel:
C₅H₈OS MW: 116,18 g/mol Smältpunkt: 60…64 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006660 CAS nummer: 1072-72-6 EINECS: 214-015-7 |