(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
L19310.06EA 2800 SEK
L19310.06 L19310.14 L19310.03
(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminononane
Formel: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Kokpunkt: 73 °C (19 mmHg)
Densitet: 0,782
Flampunkt: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03844739
CAS nummer: 74069-74-2
ADR: 8,II