(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
L19311.06EA 3850 SEK
L19311.06 L19311.14 L19311.03
(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminononane
Formel: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Kokpunkt: 73 °C (19 mmHg)
Densitet: 0,782
Flampunkt: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03844738
CAS nummer: 13205-58-8
ADR: 8,II