4'-Hydroxynonanophenone 96%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L02293.06EA 1475 SEK
L02293.06 L02293.14
4'-Hydroxynonanophenone 96%
4'-Hydroxynonanophenone
Formel: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Smältpunkt: 53…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00020174
CAS nummer: 14392-69-9