4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H52862.03EA 2725 SEK
H52862.03
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Smältpunkt: 128…132 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06659871
CAS nummer: 850568-09-1