Avfallsbehållare
Leverantör: asecos
MSGA8640EA 0 SEK
MSGA8640 MSGA8641
Avfallsbehållare
Avfallsbehållare Avfallskärl
Av rostfritt stål.
  • Mycket bra kemikalieresistens
  • Enkel att rengöra
Behållare med lock och fotpedal. Säker hantering av trasor impregnerade med lösningsmedel eller annat avfall.