Du sökte efter: Analogue Thermometers
112  results were found
SearchResultCount:"112"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dessa glastermometrar kan användas för att ta avläsningar i frysar, kylskåp, inkubatorer, ugnar och blodbanker.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dessa termometrar uppfyller alla krav på fysiska dimensioner och noggrannhet.
Artikel nummer : (620-0868)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dessa termometrar är anpassade för applikationer inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, bearbetning och lagring av livsmedel och drycker, ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dessa termometrar är lätta att läsa snabbt och exakt tack vare den höga kontrasten svarta numreringen mot en gul bakgrund. Siffrorna skrivs ut större ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Each easy to read thermometer includes an individualised thermometer calibration report stating corrections to one-tenth of the smallest division, uni...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dessa termometrar är lätta att läsa snabbt och exakt på grund av svart kontrast med hög kontrast mot en gul bakgrund. Perfekt för användning i kemiska...
Artikel nummer : (620-0892)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Den här termometern har utformats för att indikera kritiskt temperaturintervall. Det kritiska temperaturintervallet från 4 till 6 °C är markerat ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Contains red organic liquid against white back glass, except for 620-0891 which has yellow back glass.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These mercury-free thermometers are individually calibrated and useful for verifying sample temperatures. They are designed for applications in freeze...
Artikel nummer : (620-0162)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Mercury or spirit thermometers.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These glass thermometers have a PTFE coating that helps to prevent contamination and contains liquid and glass in the event of breakage. Red spirit. T...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These thermometers are suitable for applications with freezers, refrigerators, incubators, ovens and blood banks. The thermometer is placed in a bottl...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Durac Plus precision thermometers are made with permanently fused markings and fractional degrees to provide precision and ensure accuracy.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators. Contains blue organic liquid fill against lead-free white back...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 112
no targeter for Bottom