Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
moiljoevaenliga-glastermometer
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Innehåller 100 % giftfri, icke-toxisk, biologiskt nedbrytbar vätska. Enkel avläsning tack vare högkontrasterande grönt mot vit bakgrund.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Enkel att avläsa snabbt och lätt tack vare svarta kontrasterande siffror mot gul bakgrund.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Enkel att avläsa snabbt och lätt tack vare svarta kontrasterande siffror mot gul bakgrund. De tryckta siffrorna är större än på en standardtermometer.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Thermometers with enviro safe liquid come in a closed metal case which protects from breakage. Ideal for field studies, wastewater treatment and any '...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Lätt att avläsa snabbt och noggrant tack vare svarta siffror med hög kontrast mot en gul bakgrund.
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Benämning:   För daglig bruk tack var biologiskt nedbrytbar,giftfri, grön vätska. Välj mellan massivt stav för högre hållfasthet, eller innesluten skala med opalgl...
Artikel nummer : (620-1090)
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Benämning:   Termometrar för hel nedsänkning förpackas i cylinderformad trälåda. Termometrarna är miljövänliga och innehåller inte något kvicksilver.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ALLA ATELIERS
Benämning:   These precision thermometers are easy to read due to the high contrast blue or red graduation on yellow background and with an arrow printed on every ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 8