Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (27)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Glastermometrar, generell bruk
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Uppfyller alla krav när det gäller fysiska dimensioner och noggrannhet.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Finns som PTFE-överdragen för att undvika vätske- och glaskontaminering.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Artikel nummer : (620-0892)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Glastermometer, −5…+20 °C, Längd: 152 mm, Röd sprit
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Består av ett mikrorör fyllt med glaspärlor och passar för användning i blocktermostat och vattenbad.
Artikel nummer : (AMARZ640830)
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Beskrivning:   [EN]THERMOMETER BATH BLUE FISH SHAPE 5:4 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Beskrivning:   These ACCU-SAFE general purpose thermometers are ecofriendly.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 14
  1  2  Nästa