Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (34)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Precisionstermometer, glas
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   För kontroll av temperatur i frys, kyl, inkubator, värmeskåp, mm. Stavtermometer monterad i flaska.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These mercury-free thermometers are individually calibrated and useful for verifying sample temperatures. They are designed for applications in freeze...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   För kontroll av temperatur i frys, kyl, inkubator, värmeskåp och på blodcentraler
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Durac Plus precision thermometers are made with permanently fused markings and fractional degrees to provide precision and ensure accuracy.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These liquid-in-glass thermometers feature blue organic liquid fill against lead-free white back glass. They are ideal for use in chemical laboratorie...
Artikel nummer : (AMARL36768)
Blocked
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Benämning:   These immersion thermometers are suitable for government verification and calibration.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Benämning:   These total immersion thermometers with enclosed scale are suitable for government testing and official calibration.
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Benämning:   These total immersion thermometers with enclosed scale are suitable for government verification. Red spirit.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 22
  1  2  3  Nästa