Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Digitaltermometrar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/46/18989346.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"162"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These digital thermometers measure the temperature of wet or dry environments including freezers, refrigerators, water baths, aquariums and incubators...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Termometrar med röd organisk vätska mot vit rygglas, idealiska för användning i kemikalier laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, mat...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These digital thermometers can record the date and the time of up to ten events, which fall outside pre-programmed limits. They are designed to monito...
Artikel nummer : (620-2042)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Termometer med dubbel display för avläsning av rums- och givarens temperatur samtidigt. Både kabel och givare fungerar utmärkt nedsänkta i vatten.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These digital stem thermometers are suitable for field studies, wet lab applications, wash-down areas, food testing and tanks.
Artikel nummer : (620-1639)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Termometer med höga prestanda.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Traceable Plus digitaltermometrar för temperaturövervakning av frysar, vattenbad, blocktermostat, inkubatorer och kylskåp.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These high accuracy digital thermometers, with chemical resistant probes, monitor the temperature of pharmaceuticals, vaccines, chemicals, blood and b...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 162
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa