Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (35)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Precisionstermometrar, digital
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These digital thermometers can record the date and the time of up to ten events, which fall outside pre-programmed limits. They are designed to monito...
Artikel nummer : (620-2000)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Kan registrera 50 värden per timme under 24 timmar. Stänkskyddad design med membranknappar för ovarsam hantering.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These ready to use thermometers, with probe, are designed for temperature measurements which require high accuracy. They can be used for general purpo...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Highly precise, it is suitable for soil, food, ovens, cuvettes, gas systems, water baths, incubators, chemical solutions and petroleum products.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Waterproof recalibratable thermometers for high precision measurements in liquids and in air, or for measurement of core temperatures (with insertion ...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These thermometers are designed for food, pharmaceuticals, petroleum products, wastewater, gas systems, soil, ovens and electronics manufacturing.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Accurate measurements for laboratories, quality management, and monitoring of production processes.
Application: Food (HACCP), medical / pharmac...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These ready to use thermometers are designed for highly accurate, quality temperature management. They can be used in air, gas, liquids and solids. Th...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 34
  1  2  3  4  5  Nästa