Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (41)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Digitaltermometer med prob
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These digital stem thermometers are suitable for field studies, wet lab applications, wash-down areas, food testing and tanks.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These high accuracy digital thermometers, with chemical resistant probes, monitor the temperature of pharmaceuticals, vaccines, chemicals, blood and b...
Artikel nummer : (620-2091)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   This piercing thermometer can measure the internal temperature of stored, frozen, or prepared food. For use in soil, brewing, food processing, refrige...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   This waterproof and shockproof thermometer is a safe replacement for any hazardous mercury instrument. The probe is resistant to most chemicals.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Safe thermometer for soil, cuvets, test tubes, food products, incubators, petroleum hydrocarbons, and virtually all lab tests. Readings are updated ev...
Artikel nummer : (620-1975)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Digital thermometer with extra long waterproof stainless steel 500 mm probe with cable (2,5 m).
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These dual-probe thermometers give accurate readings of two separate areas in refrigerators/freezers. Allows putting one probe in the freezer and anot...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These high accurate folding thermometer, in stainless steel and safe anti-microbial coating, have been designed for the general research laboratory. W...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 36
  1  2  3  4  5  Nästa