Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (53)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Digitaltermometrar, generell bruk
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These digital thermometers measure the temperature of wet or dry environments including freezers, refrigerators, water baths, aquariums and incubators...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Termometrar med röd organisk vätska mot vit rygglas, idealiska för användning i kemikalier laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, mat...
Artikel nummer : (620-2042)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Termometer med dubbel display för avläsning av rums- och givarens temperatur samtidigt. Både kabel och givare fungerar utmärkt nedsänkta i vatten.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-1639)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Termometer med höga prestanda.
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Traceable Plus digitaltermometrar för temperaturövervakning av frysar, vattenbad, blocktermostat, inkubatorer och kylskåp.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Digitaltermometer som passar för temperaturövervakning av frys, vattenbad, blocktermostat, inkubator och kylskåp. Givaren i flaskan är isolerad från t...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Full scale thermometer with LCD and magnetic back, which allows for placement on a metallic surface (incubators, freezers, water baths). The unit also...
Artikel nummer : (620-1662)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Termometer med timer och larm utformad för övervakning av vätskor, luft, gas eller halvfasta ämnen.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 47
  1  2  3  4  5  6  Nästa 