VWR® Q Path®, Objektglaslåda
Leverantör: VWR
Q Path®
631-1079EA 2775 SEK
631-1079
VWR® Q Path®, Objektglaslåda
Objektglaslådor
Denna låda för fem objektglas förhindrar brott eller fastnande. Kan användas för tillämpningar inom cytologi, t.ex. konventionella cellprover.