Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (12)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Digitaltermometrar, specifiska användningsområden
19  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Digital thermometer for refrigerators and freezers.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Memory card reader (supplied) plugs into any USB port for an instant report. Text report includes date/time of day and sensor readings.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   This thermometer is designed for monitoring temperatures in storage rooms, labs, office, and fume hoods. It includes attachment devices for flexible p...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These USB Traceable® memory loc LN2 data logging thermometers monitor the temperature in the liquid nitrogen Dewars, covering cryo needs fo...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These dual thermometer monitor temperatures in refrigerator and freezer simultaneously or two refrigerator locations. Temperature-buffered bottle sens...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   För noggrann övervakning av temperaturen i frysar, kylskåp, inkubatorer och miljökammare. Flaska och lösning isolerar givaren mot snabba temperaturför...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-9100)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   This thermometer ensures proper cleaning by providing proof that the temperature regulation of achieving 82 °C is met during dishwashing. Designed for...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These digital thermometers are designed for monitoring temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators. Bottle pro...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 19
  1  2  3  Nästa