Du sökte efter: Temperaturgivare
Temperaturprober med olika handtag och spetsar. Penetrationsprober, nedsänkningsprober, luftprober, prober för mätning på ytor och trådprober.
Temperaturprober med olika handtag och spetsar. Penetrationsprober, nedsänkningsprober, luftprober, prober för mätning på ytor och trådprober.
86  results were found
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (620-1987)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Thermometer probe, Traceable®, Vätskor, luft, gas och halvfasta ämnen, −50...+150 °C, Diam×L: — mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2810)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Optimise performance of thermometer.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ultra-accurate K-type probe, Penetration, Anslutning: SMP, −65…+400 °C, Diam×L: 1,5×100 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Temperature probe, VWR®, Vätskor, luft, gas och halvfasta ämnen, –40…+250 °C, Diam×L: 15×1219 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ultra-accurate probe (PT), VWR®, Yta, −70…+200 °C, Diam×L: 3×100 mm
Artikel nummer : (620-1666)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Thermometer probe, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Remote temperature probes for circulator use with a chiller. Allows points of control to be switched from inside a chiller to a remote location. Compe...
Artikel nummer : (620-1754)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Replacement probe, VWR®
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Temperature probe, VWR®
Artikel nummer : (462-0553)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (NABE801200000)
Leverantör: NABERTHERM GMBH
Beskrivning: This thermocouple is suitable for muffle furnaces.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (115-3063)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Hooked stainless steel probe, 140 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SENA0096647494821)
Leverantör: SenseAnywhere
Beskrivning: This smart probe featuring a digital SenseAnywhere Bus interface has been especially designed to be used in ultra-low environments for monitoring cryo...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Beskrivning: Temperature probe, Class 2, −50...+200 °C, Diam×L: 3×150 mm
Leverantör: TESTO
Beskrivning: Probe for infrared thermometer, −200...+1300 °C, 1000 mm, Diam×L: 3×1000 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom