3-Aminopropionitrile fumarate
Leverantör: Merck
8.41773.0025EA 0 SEK
8.41773.0025
3-Aminopropionitrile fumarate
3-Aminopropionitrile fumarate
Formel: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26 g/mol
MDL Number: MFCD00013142
CAS nummer: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7