Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Leverantör: Thermo Scientific
L13985.14EA
1825
SEK
L13985.14
L13985.06
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate
Formel:
C₆H₁₀O₇·1H₂O MW: 234,14 g/mol (216,14 anhy) Smältpunkt: 134…138 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00151051 CAS nummer: 207300-70-7 EINECS: 239-065-7 |