Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14723.9999EA 0 SEK
8.14723.9999 8.14723.0010
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate
Formel: C₆H₁₀O₇·1H₂O
MW: 234,14 g/mol (216,14 anhy)
MDL Number: MFCD00151051
CAS nummer: 207300-70-7
EINECS: 239-065-7
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 137 - 141 °C
Molar Mass 234.14 g/mol