Hesperidin
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14140000EA 1275 SEK
EHERC14140000
Hesperidin
Hesperidin
Formel: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610,56 g/mol
MDL Number: MFCD00075663
CAS nummer: 520-26-3
EINECS: 208-288-1