Hydrochlorothiazide
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0324EA 0 SEK
PROOICRS0324
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
Formel: C₇H₈ClN₃O₄S₂
MDL Number: MFCD00051765
CAS nummer: 58-93-5
EINECS: 200-403-3