(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H26957.03EA 1650 SEK
H26957.03 H26957.06
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Smältpunkt: 122…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03093383
CAS nummer: 216854-23-8