(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H52556.06EA
6700
SEK
H52556.06
H52556.03
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥97%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol Smältpunkt: 46…50 °C Flampunkt: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04115306 CAS nummer: 143900-43-0 |