1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
H26650.03EA
875
SEK
H26650.03
H26650.06
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,29 g/mol Smältpunkt: 78…82 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02094488 CAS nummer: 123855-51-6 |